6-Iodo-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
I1034-1G
I1034-5G
TCIAI1034-1GEA
255
DKK
TCIAI1034-1G
TCIAI1034-5G
6-Iodo-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Iodo-m-toluidine
Formel:
C₇H₈IN Molekylvægt: 233.0496 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00833395 CAS-nummer: 13194-69-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 35.0 to 39.0 deg-C |