4-iod-3-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I1022-1G I1022-5G
TCIAI1022-1GEA 148 DKK
TCIAI1022-1G TCIAI1022-5G
4-iod-3-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
4-iod-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₆INO₂
MDL Number: MFCD00024196
CAS-nummer: 5326-39-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C