(3-iodphenyl)acetonitril ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Iodobenzyl cyanide, 2-(3-Iodophenyl)acetonitrile
I1002-1G I1002-5G
TCIAI1002-1GEA 517 DKK
TCIAI1002-1G TCIAI1002-5G
(3-iodphenyl)acetonitril ≥96.0% (by GC)
(3-iodphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆IN
Molekylvægt: 243.05 g/mol
Kogepunkt: 138
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040890
CAS-nummer: 130723-54-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8943fe7b19a01b186a1855a8756bb536b9f8a3c5&vid=8943fe7b19a01b186a1855a8756bb536b9f8a3c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %