2-Isopropyl-5-methylanisol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0996-5G I0996-25G
TCIAI0996-5GEA 304 DKK
TCIAI0996-5G TCIAI0996-25G
2-Isopropyl-5-methylanisol ≥96.0% (by GC)
2-Isopropyl-5-methylanisol
Formel: C₁₁H₁₆O
Kogepunkt: 216°C
Flammepunkt: 51°C
MDL Number: MFCD01674973
CAS-nummer: 1076-56-8
EINECS: 214-063-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&vid=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %