4-Iododibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Iododibenzo[b,d]furan
I0972-200MG
I0972-1G
TCIAI0972-200MGEA
895
DKK
TCIAI0972-200MG
TCIAI0972-1G
4-Iododibenzofuran ≥98.0% (by GC)
4-Iododibenzofuran
Formel:
C₁₂H₇IO Molekylvægt: 294.09 g/mol Smeltepunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00094364 CAS-nummer: 65344-26-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |