Kobber(II)2-ethylhexanoat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
20539.09 20539.18
20539.09EA 986 DKK
20539.09 20539.18
Kobber(II)2-ethylhexanoat
Formel: C₁₆H₃₀CuO₄
Smeltepunkt: 252 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015695
CAS-nummer: 149-11-1
EINECS: 205-731-0