2-Methylpropen ∼15% in THF
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1-propen
I0911-100ML I0911-500ML
TCIAI0911-100MLEA 206 DKK
TCIAI0911-100ML TCIAI0911-500ML
2-Methylpropen ∼15% in THF
2-Methylpropene
Formel: C₄H₈
Molekylvægt: 56.11
Kogepunkt: -6.9
Smeltepunkt: -140.3
Massefylde: 0.5942
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&vid=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 14.0 to 16.0 w/w%