2-Methylpropen ∼10% in isopropyl ether
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1-propen
I0910-100ML I0910-500ML
TCIAI0910-100MLEA 206 DKK
TCIAI0910-100ML TCIAI0910-500ML
2-Methylpropen ∼10% in isopropyl ether
2-Methylpropene
Formel: C₄H₈
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36491d0055cc6e32296e8cd1513c0b4a36061e90&vid=36491d0055cc6e32296e8cd1513c0b4a36061e90&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 10.0 to 12.0 w/w%