3-Iodobenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
I0866-5G I0866-25G
TCIAI0866-5GEA 304 DKK
TCIAI0866-5G TCIAI0866-25G
3-Iodobenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
3-Iodobenzyl alkohol
Formel: C₇H₇IO
Molekylvægt: 234.04 g/mol
Kogepunkt: 105°C
Massefylde: 1.84
MDL Number: MFCD00004635
CAS-nummer: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&vid=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %