Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0736-25ML I0736-500ML
TCIAI0736-25MLEA 132 DKK
TCIAI0736-25ML TCIAI0736-500ML
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl 2-methylbutyrate
Formel: C₈H₁₆O₂
Kogepunkt: 144°C
Flammepunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00085203
CAS-nummer: 66576-71-4
EINECS: 266-411-4
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %