2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
I0729-25G I0729-5G
TCIAI0729-25GEA 682 DKK
TCIAI0729-25G TCIAI0729-5G
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide ≥98.0% (by GC)
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Formel: C₁₀H₂₁NO
MDL Number: MFCD00130070
CAS-nummer: 51115-67-4
EINECS: 256-974-4
Merck Index: 14,09716
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C