2-Iodbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0610-1G I0610-5G
TCIAI0610-1GEA 517 DKK
TCIAI0610-1G TCIAI0610-5G
2-Iodbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
2-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molekylvægt: 232.02 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039570
CAS-nummer: 26260-02-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&vid=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C