Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Z)-Ethyl 3-iodoacrylate, cis-3-Iodoacrylic Acid Ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0502-25G I0502-5G
TCIAI0502-25GEA 3160 DKK
TCIAI0502-25G TCIAI0502-5G
Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Ethyl-cis-3-iodoacrylate
Formel: C₅H₇IO₂
Flammepunkt: 99°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00209584
CAS-nummer: 31930-36-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %