Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0468-1G I0468-5G
TCIAI0468-1GEA 772 DKK
TCIAI0468-1G TCIAI0468-5G
Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate ≥97.0% (by GC)
Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate
Formel: C₁₀H₁₅NO₅
Kogepunkt: 151°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191663
CAS-nummer: 145080-95-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -46.0 deg (neat)