Isobutylene sulphide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,2-Dimethylthiirane, 2-Methylpropylene sulphide, 2,2-Dimethylethylene Sulphide
I0461-25ML
I0461-5ML
TCIAI0461-25MLEA
2370
DKK
TCIAI0461-25ML
TCIAI0461-5ML
Isobutylene sulphide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isobutylene sulphide
Formel:
C₄H₈S Molekylvægt: 88.17 g/mol Kogepunkt: 86°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00191662 CAS-nummer: 3772-13-2 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |