3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization:
Stabilised with copper chip
I0445-1G
I0445-5G
TCIAI0445-1GEA
1260
DKK
TCIAI0445-1G
TCIAI0445-5G
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (by GC) stabilised
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene
Formel:
C₇H₉IS Kogepunkt: 87°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00191528 CAS-nummer: 60813-84-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |