Isovaleronitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isobutyl Cyanide
I0292-25ML
I0292-500ML
I0292-100ML
TCIAI0292-25MLEA
591
DKK
TCIAI0292-25ML
TCIAI0292-500ML
TCIAI0292-100ML
Isovaleronitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isovaleronitrile
Formel:
C₅H₉N Molekylvægt: 83.13 g/mol Kogepunkt: 130°C Flammepunkt: 28°C |
MDL Number:
MFCD00001944 CAS-nummer: 625-28-5 EINECS: 210-884-1 UN nummer: 1992 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |