Dibutyl Itaconate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
I0201-25G I0201-500G
TCIAI0201-25GEA 173 DKK
TCIAI0201-25G TCIAI0201-500G
Dibutyl Itaconate ≥97.0% (by GC) stabilised
Dibutyl Itaconate
Formel: C₁₃H₂₂O₄
Kogepunkt: 190°C
Flammepunkt: 138°C
MDL Number: MFCD00027211
CAS-nummer: 2155-60-4
EINECS: 218-451-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %