5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0156-25ML I0156-500ML
TCIAI0156-25MLEA 362 DKK
TCIAI0156-25ML TCIAI0156-500ML
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (by GC)
5-Isopropyl-m-xylene
Formel: C₁₁H₁₆
Kogepunkt: 195°C
MDL Number: MFCD00026405
CAS-nummer: 4706-90-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %