Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
I0099-25ML I0099-500ML
TCIAI0099-25MLEA 132 DKK
TCIAI0099-25ML TCIAI0099-500ML
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (by GC) stabilised
Isobutyl vinyl ether
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 83°C
Flammepunkt: –15°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008934
CAS-nummer: 109-53-5
EINECS: 203-678-8
UN nummer: 1304
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %