(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H1735-25ML H1735-5ML
TCIAH1735-25MLEA 641 DKK
TCIAH1735-25ML TCIAH1735-5ML
(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (by GC)
(E)-4-Hexen-3-one
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 137°C
MDL Number: MFCD00010631
CAS-nummer: 50396-87-7
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %