Hexadecyltriethoxysilan ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H1685-5ML
H1685-25ML
TCIAH1685-5MLEA
394
DKK
TCIAH1685-5ML
TCIAH1685-25ML
Hexadecyltriethoxysilan ≥85.0% (by GC)
Hexadecyltriethoxysilane
Formel:
C₂₂H₄₈O₃Si Kogepunkt: 161°C |
MDL Number:
MFCD00054793 CAS-nummer: 16415-13-7 EINECS: 240-465-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |