[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-((2-Hydroxytetradecyl)oxy)phenyl)(phenyl)iodonium hexafluoroantimonate
H1683-25G H1683-5G
TCIAH1683-25GEA 2480 DKK
TCIAH1683-25G TCIAH1683-5G
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC)
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate
Formel: C₂₆H₃₈F₆IO₂Sb
Molekylvægt: 745.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321227
CAS-nummer: 139301-16-9
UN nummer: 3467
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%