1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Nitrophenyl)-3-[6-[(2-nitrophenyl)carbamoylamino]hexyl]urea
H1655-1G H1655-5G
TCIAH1655-1GEA 747 DKK
TCIAH1655-1G TCIAH1655-5G
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea]
Formel: C₂₀H₂₄N₆O₆
Molekylvægt: 444.45 g/mol
CAS-nummer: 2419249-92-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %