2-Hexyl-1-n-octanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H1635-1ML H1635-5ML
TCIAH1635-1MLEA 796 DKK
TCIAH1635-1ML TCIAH1635-5ML
2-Hexyl-1-n-octanol ≥98.0% (by GC)
2-Hexyl-1-n-octanol
Formel: C₁₄H₃₀O
Kogepunkt: 162°C
MDL Number: MFCD00046769
CAS-nummer: 19780-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc41049e3df2409198bcccb9cda6a53ab88334a&vid=efc41049e3df2409198bcccb9cda6a53ab88334a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %