2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H1628-200MG H1628-50MG
TCIAH1628-200MGEA 1700 DKK
TCIAH1628-200MG TCIAH1628-50MG
2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol ≥98.0% (by GC)
2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol
Formel: C₁₄H₁₀O₂S
MDL Number: MFCD16619490
CAS-nummer: 63676-22-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %