(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Hydroxybenzyl Cyanide
H1615-1G
H1615-5G
TCIAH1615-1GEA
1190
DKK
TCIAH1615-1G
TCIAH1615-5G
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (by GC)
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₇NO Molekylvægt: 133.15 g/mol Kogepunkt: 106°C |
MDL Number:
MFCD03265300 CAS-nummer: 25263-44-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |