Flavokawain A ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Flavokawain A, 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone, 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
H1571-1G H1571-5G
TCIAH1571-1GEA 386 DKK
TCIAH1571-1G TCIAH1571-5G
Flavokawain A ≥98.0% (by GC)
Flavokawain A
Formel: C₁₈H₁₈O₅
MDL Number: MFCD00017174
CAS-nummer: 3420-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8a7218c0b1d3581364c6fb61012e7ea769d606&vid=1d8a7218c0b1d3581364c6fb61012e7ea769d606&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C