Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H1562-1G H1562-200MG
TCIAH1562-1GEA 9430 DKK
TCIAH1562-1G TCIAH1562-200MG
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₆O₂Rh₂
Molekylvægt: 456.1875 g/mol
MDL Number: MFCD04974244
CAS-nummer: 73468-85-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Elemental analysis (Carbon) 40.00 to 44.00 %