1-Hexen-5-yne ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H1541-1G H1541-5G
TCIAH1541-1GEA 1320 DKK
TCIAH1541-1G TCIAH1541-5G
1-Hexen-5-yne ≥97.0% (by GC)
1-Hexen-5-yne
Formel: C₆H₈
MDL Number: MFCD00060909
CAS-nummer: 14548-31-3
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758cb9d7c598c8f4e8fa88ad880aa97c59d866e2&vid=758cb9d7c598c8f4e8fa88ad880aa97c59d866e2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %