1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H1513-1G
H1513-5G
TCIAH1513-1GEA
657
DKK
TCIAH1513-1G
TCIAH1513-5G
1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane ≥90.0% (by GC)
1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane
Formel:
C₁₅H₃₆O₆Si₃ Kogepunkt: 133°C |
MDL Number:
MFCD06660097 CAS-nummer: 17955-67-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |