1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H1507-5G
H1507-25G
TCIAH1507-5GEA
550
DKK
TCIAH1507-5G
TCIAH1507-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether ≥98.0% (by GC)
Formel:
C₄H₄F₆O Kogepunkt: 55°C |
MDL Number:
MFCD00041537 CAS-nummer: 382-34-3 UN nummer: 3271 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |