3-Hexadecylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H1462-1G
H1462-5G
H1462-25G
TCIAH1462-1GEA
140
DKK
TCIAH1462-1G
TCIAH1462-5G
TCIAH1462-25G
3-Hexadecylthiophene ≥97.0% (by GC)
3-Hexadecylthiophene
Formel:
C₂₀H₃₆S Molekylvægt: 308.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368973 CAS-nummer: 119269-24-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 31.0 to 35.0 deg-C |