1,2-Cyclohexanedicarboximide 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
H1363-25G H1363-250G
TCIAH1363-25GEA 214 DKK
TCIAH1363-25G TCIAH1363-250G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 98,0 GC, T
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molekylvægt: 153.1784 g/mol
MDL Number: MFCD00035737
CAS-nummer: 1444-94-6
EINECS: 215-889-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a6b4275ae085e2b775712b225f6d593be6fbb5&vid=30a6b4275ae085e2b775712b225f6d593be6fbb5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C