1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
H1349-5G H1349-25G
TCIAH1349-5GEA 665 DKK
TCIAH1349-5G TCIAH1349-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formel: C₄H₄F₆O
Molekylvægt: 182.07 g/mol
Kogepunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00039259
CAS-nummer: 1515-14-6
EINECS: 216-155-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf9d3596d59dc96d78eb5faf25b2ff6011ff347&vid=ddf9d3596d59dc96d78eb5faf25b2ff6011ff347&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %