3-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(3-Hexylthiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hexyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester, 2-(3-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H1298-1G
H1298-5G
H1298-25G
TCIAH1298-1GEA
542
DKK
TCIAH1298-1G
TCIAH1298-5G
TCIAH1298-25G
3-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (by GC)
3-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formel:
C₁₆H₂₇BO₂S |
MDL Number:
MFCD11045447 CAS-nummer: 850881-09-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |