4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Hexyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester, 2-(4-Hexylthiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H1294-5G H1294-1G
TCIAH1294-5GEA 2810 DKK
TCIAH1294-5G TCIAH1294-1G
4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC)
4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formel: C₁₆H₂₇BO₂S
Molekylvægt: 294.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14708172
CAS-nummer: 883742-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624f7c5604f0170fa19f33b76d00de635ef86a93&vid=624f7c5604f0170fa19f33b76d00de635ef86a93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %