4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H1216-1G H1216-5G
TCIAH1216-1GEA 616 DKK
TCIAH1216-1G TCIAH1216-5G
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₈H₂₈O₃
Molekylvægt: 292.42 g/mol
CAS-nummer: 124389-14-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C