2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H1174-25G H1174-5G
TCIAH1174-25GEA 591 DKK
TCIAH1174-25G TCIAH1174-5G
2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol
Formel: C₃H₉NO₂
CAS-nummer: 65184-12-5
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f88b37d4880618a7adf1801a7648d0390a2a916d&vid=f88b37d4880618a7adf1801a7648d0390a2a916d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %