m-PEG7-alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H1046-1G H1046-5G
TCIAH1046-1GEA 1010 DKK
TCIAH1046-1G TCIAH1046-5G
m-PEG7-alcohol ≥97.0% (by GC)
m-PEG7-alcohol
Formel: C₁₅H₃₂O₈
MDL Number: MFCD06201006
CAS-nummer: 4437-01-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %