5-Hexenenitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H0836-25ML
H0836-5ML
TCIAH0836-25MLEA
3660
DKK
TCIAH0836-25ML
TCIAH0836-5ML
5-Hexenenitrile ≥95.0% (by GC)
5-Hexenenitrile
Formel:
C₆H₉N Kogepunkt: 162°C Flammepunkt: 41°C |
MDL Number:
MFCD00067056 CAS-nummer: 5048-19-1 UN nummer: 1992 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |