1,5-Hexadiyn ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
H0485-1G H0485-5G
TCIAH0485-1GEA 1880 DKK
TCIAH0485-1G TCIAH0485-5G
1,5-Hexadiyn ≥95.0% (by GC) stabilised
1,5-Hexadiyn
Formel: C₆H₆
Kogepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014924
CAS-nummer: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&vid=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %