1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0408-25G H0408-500G
TCIAH0408-25GEA 132 DKK
TCIAH0408-25G TCIAH0408-500G
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₁₁NO₂
Kogepunkt: 175°C
Flammepunkt: 174°C
MDL Number: MFCD00014103
CAS-nummer: 3445-11-2
EINECS: 222-359-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %