Heptyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 1800 DKK
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Heptyl sulphide
Formel: C₁₄H₃₀S
Kogepunkt: 298°C
Smeltepunkt: –11°C
MDL Number: MFCD00027315
CAS-nummer: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %