3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Azoic Coupling Component 4, Naphthol AS-BO, 3-Hydroxy-N-naphthalen-1-ylnaphthalene-2-carboxamide, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid 1-Naphthylamide
H0318-25G H0318-500G
TCIAH0318-25GEA 132 DKK
TCIAH0318-25G TCIAH0318-500G
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Formel: C₂₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00043900
CAS-nummer: 132-68-3
EINECS: 205-075-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal