12-Hydroxystearic acid ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H0308-25G
H0308-500G
TCIAH0308-25GEA
148
DKK
TCIAH0308-25G
TCIAH0308-500G
12-Hydroxystearic acid ≥80.0% (by GC)
12-Hydroxystearic acid
Formel:
C₁₈H₃₆O₃ Kogepunkt: 180°C |
MDL Number:
MFCD00004592 CAS-nummer: 106-14-9 EINECS: 203-366-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green flake |
Purity (GC) | min. 80.0 % |
Melting point | 75.0 to 80.0 deg-C |