Ginsenoside Re ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2S,3R,4R,5R,6S)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-Dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((S)-6-methyl-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hept-5-en-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
G0551-250MG G0551-50MG
TCIAG0551-250MGEA 3860 DKK
TCIAG0551-250MG TCIAG0551-50MG
Ginsenoside Re ≥98.0% (by HPLC)
Ginsenoside Re
Formel: C₄₈H₈₂O₁₈
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00133369
CAS-nummer: 52286-59-6
EINECS: 257-814-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.50 to 63.50 %