[8-(Glycidyloxy)-n-octyl]trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Trimethoxy(8-(oxiran-2-ylmethoxy)octyl)silane
G0469-5G G0469-25G
TCIAG0469-5GEA 509 DKK
TCIAG0469-5G TCIAG0469-25G
[8-(Glycidyloxy)-n-octyl]trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
[8-(Glycidyloxy)-n-octyl]trimethoxysilane
Formel: C₁₄H₃₀O₅Si
MDL Number: MFCD29472534
CAS-nummer: 1239602-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10612cb65bb76351b7fc1e2732de6b887bf493af&vid=10612cb65bb76351b7fc1e2732de6b887bf493af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %