Gestodene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
G0404-100MG G0404-1G
TCIAG0404-100MGEA 411 DKK
TCIAG0404-100MG TCIAG0404-1G
Gestodene ≥98.0% (by HPLC)
Gestodene
Formel: C₂₁H₂₆O₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00867858
CAS-nummer: 60282-87-3
EINECS: 262-145-8
Merck Index: 14,04413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df888f29f65b523e04d7e2a30b4657bece893d59&vid=df888f29f65b523e04d7e2a30b4657bece893d59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -179 to -185 deg (C=0.5,CHCl3)