Tripropionin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
G0090-25G G0090-500G
TCIAG0090-25GEA 132 DKK
TCIAG0090-25G TCIAG0090-500G
Tripropionin ≥95.0% (by GC)
Tripropionin
Formel: C₁₂H₂₀O₆
Kogepunkt: 176°C
Flammepunkt: 162°C
MDL Number: MFCD00027005
CAS-nummer: 139-45-7
EINECS: 205-365-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %